安全性情報
A4723
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
lyophilized powder
分子量
1324
組成
Peptide content, ≥70%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys
アプリケーション
Aβ fragment used to study aggregation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4723-1MG:
A4723-1MG-PW:
A4723-BULK:
A4723-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Inouye et al.
Biophysical journal, 64(2), 502-519 (1993-02-01)
To elucidate the relation between amyloid fibril formation in Alzheimer disease and the primary structure of the beta/A4 protein, which is the major component of the amyloid, we have been investigating the ability of peptides sharing sequences with beta/A4 to