Merck
564796
Sigma-Aldrich
フェノール、ポリマー結合
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564796-5G:
564796-BULK:
564796-25G:
564796-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)