Merck
561177
Sigma-Aldrich
2′-Benzoyl-2,4′-dichloroacetanilide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
CAS番号:
分子量:
308.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
119-123 °C (lit.)
官能基
amide
chloro
ketone
phenyl
SMILES記法
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI Key
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
561177-VAR:
561177-BULK:
561177-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)