Merck
560510
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2N(CH2)3NCS
CAS番号:
分子量:
172.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5000 (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate (DEAP) may be used to synthesize GCS-g-DEAP [glycol chitosan (GCS) grafted with DEAP groups].
注意
Refrigerate
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560510-VAR:
560510-1G:
560510-BULK:
560510-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nam Muk Oh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(1), 120-126 (2010-03-20)
In this study, a novel pH-responsive nanogel composed of glycol chitosan (GCS) grafted with functional 3-diethylaminopropyl (DEAP) groups (denoted as GCS-g-DEAP hereafter) was fabricated. The GCS-g-DEAP was designed to have a self-assembled arrangement consisting of hydrophilic block (GCS) and hydrophobic