Merck
560197
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-メトキシフェネチルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)(CH2CH2NH2)
CAS番号:
分子量:
230.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D >1.5800 (lit.)
密度
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CCN)cc1Br
InChI
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
InChI Key
JHVALSRTUOVNLL-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine can be synthesized by reacting N-benzoyl-3-bromo-4-methoxyphenethylamine, acetic acid and HCl in the presence of N2.
アプリケーション
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine (3-Bromo-4-methoxy-β-phenethylamine) may be used as a starting reagent in the synthesis of 3-bromo-4-methoxy-5-nitro-β-phenethylamine. It may also be used to synthesize 4-bromo-N-(3-bromo-4-methoxyphenethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560197-1G:
560197-VAR:
560197-5G:
560197-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Aminoisoquinolines and Related Compounds. X. A Modified Synthesis of dl-Cularine.
Ishiwata S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 18(9), 1850-1855 (1970)
Syntheses of the marine metabolites verongamine, hemibastadin-2, and aerothionin using the cyano ylide coupling methodology.
Wasserman HH and Wang J.
The Journal of Organic Chemistry, 63(16), 5581-5586 (1998)
Total synthesis and biological evaluation of the marine bromopyrrole alkaloid dispyrin: elucidation of discrete molecular targets with therapeutic potential.
Kennedy JP, et al.
Journal of Natural Products, 1783-1786 (2008)