Merck
559318
Sigma-Aldrich
1-(2-ブロモエチル)ナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11Br
CAS番号:
分子量:
235.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.638 (lit.)
bp
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11Br/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2
InChI Key
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(2-Bromoethyl)naphthalene can be obtained from the reaction between 1-(2-hydroxyethyl)naphthalene and phosphorus tribromide.
アプリケーション
1-(2-Bromoethyl)naphthalene may be used to synthesize 2-iodo-1-[2-(1-naphthyl)ethyl]-1H-benzimidazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
559318-1G:
559318-BULK:
559318-VAR:
559318-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentially carcinogenic cyclopenta [a] phenanthrenes. Part IV. Synthesis of 17-ketones by the Stobbe condensation.
Coombs MM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 9, 1266-1271 (1970)
Access to aromatic ring-fused benzimidazoles using photochemical substitutions of the benzimidazol-2-yl radical.
O'Connell JM, et al.
Synthesis, 44(12), 3371-3377 (2012)