Merck
556793
Sigma-Aldrich
2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13ClN2O
CAS番号:
分子量:
188.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
147-151 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556793-BULK:
556793-5G:
556793-1G:
556793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)