Merck
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2045122
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
158-161 °C
官能基
carbonyl
hydroxyl
ポリマー構造
functionality: heterobifunctional
SMILES記法
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI Key
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55543-BULK:
55543-VAR:
55543-1G:
55543-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
バニリン ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
バニリン
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation