Merck
553875
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3F2SO2NH2
CAS番号:
分子量:
193.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
135-139 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI Key
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553875-VAR:
553875-1G:
553875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine