Merck
553778
Sigma-Aldrich
9-エチル-3-ニトロカルバゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2O2
CAS番号:
分子量:
240.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
128-130 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
InChI Key
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
詳細
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration. Its crystals exhibit triclinic crystal system.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553778-25G:
553778-BULK:
553778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)