安全性情報
55332
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 550
~40% active ingredients in H2O
別名:
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
詳細
cationic
濃度
~40% active ingredients in H2O
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
屈折率
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
密度
1.11 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)C)C=C.N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Luviquat is a trademark of BASF SE
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55332-5L:
55332-1L:
55332-BULK:
55332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)