Merck
552844
Sigma-Aldrich
3-アミノ-6-ブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChI Key
XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Amino-6-bromopyridine can be synthesized via bromination of 3-aminopyridine using N-bromosuccinimide in acetonitrile.
アプリケーション
3-Amino-6-bromopyridine may undergo polymerization via Buchwald–Hartwig amination in the presence of sodium tert-butoxide and XPhos(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl) ligand yielding para-linked and meta-linked polyaminopyridines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Aminopyridines
Pires D.J M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(33), 7197-7234 (2015)
Mild regioselective halogenation of activated pyridines with N-bromosuccinimide
Canibano Victoria, et al.
Synthesis, 2001(14), 2175-2179 (2001)