About This Item
化学式:
CH3C10H6CHO
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
51-56 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-8H,1H3
InChI Key
WIAZTPUQHUFMQA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Methyl-1-naphthaldehyde can be prepared from 1-(bromomethyl)-2-methylnaphthalene.
アプリケーション
2-Methyl-1-naphthaldehyde may be used in the preparation of 2-methyl-1-naphthaldehyde tosylhydrazone.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548065-1G:
548065-VAR:
548065-5G:
548065-BULK:
Carbene-carbene rearrangements.
Jones WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 826-835 (1973)
Dehydrogenation of amines. An approach to imines and aldehydes.
Trost BM and Liu GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4617-4620 (1981)