Merck
546887
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5N3S2
CAS番号:
分子量:
207.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
官能基
thiocyanate
thioether
SMILES記法
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546887-VAR:
546887-BULK:
546887-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)