Merck
536067
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-メルカプトベンゾイミダゾール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3S
CAS番号:
分子量:
165.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536067-25G:
536067-100G:
536067-BULK:
536067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and