Merck
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-Cyanoethylthio)methyl]thiazolyl guanidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N5S2
CAS番号:
分子量:
241.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
thioether
SMILES記法
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
InChI Key
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
546879-VAR:
546879-25G:4548173297361
546879-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)