About This Item
化学式:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
245.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
アプリケーション
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
545694-VAR:
545694-5G:
545694-1G:
545694-BULK:
An efficient synthesis of (E)-(2-arylpyrazino [1,2-a]pyrimidine-4-ylidene) acetonitriles and cyanomethyl appended pyrimidines.
Pratap R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 549-553 (2007)
資料
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.
Aryl Sulfonyl Chloride Derivatives