Merck
442844
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
255.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
49-52 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Bromobenzenesulfonyl chloride can be synthesized from 2-aminobenzenesulfonic acid.
アプリケーション
2-Bromobenzenesulfonyl chloride may be used in the following:
  • Preparation of 2-bromobenzenesulfonic acid phenyl ester.
  • For the sufonylation during the synthesis of 2-bromobenzenesulfonamide.
  • Synthesis of chiral 2-(p-toluenesulfinyl)benzenesulfonamide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
442844-VAR:
442844-5G:
442844-1G:
442844-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral sulfoxide ligands bearing nitrogen atoms as stereocontrollable coordinating elements in palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylations.
Hiroi K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(21), 3797-3817 (1998)
Solid-phase synthesis of acyl biarylsulfonamides.
Xiong Y, et al.
Tetrahedron Letters, 42(48), 8423-8427 (2001)
Palladium-Catalysed Intramolecular Direct Arylation of 2-Bromobenzenesulfonic Acid Derivatives.
Bheeter C, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(18), 3533-3538 (2012)
Studies on synthesis of 2-bromobenzenesulfonyl chloride.
CHENG X and JIANG Z-Q.
Tianjin Chemical Industry , 012-012 (2003)
Synthesis of oxathiocine derivatives by palladium-catalyzed intramolecular Heck reaction.
Majumdar KC, et al.
Letters in Organic Chemistry, 6(6), 453-455 (2009)