Merck
544302
Sigma-Aldrich
4-アセチル安息香酸メチル
98%
別名:
4-アセト安息香酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
93-96 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 4-acetylbenzoate is an aromatic ketone that can be prepared from 4-bromoacetophenone.
アプリケーション
Methyl 4-acetylbenzoate may be used in the preparation of 4-methoxycarbonyl-α-oxo-benzeneacetic acid and methyl 4-(2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetyl)benzoate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
544302-VAR:
544302-BULK:
544302-25G:
544302-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective photochemical synthesis of a ?-lactam via the solid state ionic chiral auxiliary method.
Scheffer JR and Wang K.
Synthesis, 112(08), 1253-1257 (2001)
Regioselective Copper?Catalyzed Oxidative Cross?Coupling of Imidazo [1,2?a] pyridines with Methyl Ketones: An Efficient Route for Synthesis of 1,2?Diketones.
Lei S, et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 358(1), 67-73 (2016)