Merck
542075
Sigma-Aldrich
塩化ルテチウム(III) 六水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
三塩化ルテチウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LuCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
389.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
不純物
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ルテチウム(III)六水和物は以下の用途に使用できます:
  • 光学セラミックスを製造するための発光ルテチウムアルミニウムガーネットを調製するための出発物質として。
  • 水道水中の亜硫酸塩を検出するための改質ガラス状炭素電極の製作。
  • バイオイメージング用のLuPO4ナノ蛍光体を調製するための前駆体として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542075-1G:
542075-VAR:
542075-BULK:
542075-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.