Merck
262072
Sigma-Aldrich
塩化ランタン(III) 七水和物
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaCl3 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
371.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
64.5-70.0% (ACS specification)
形状
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤0.01% insolubles
mp
91 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI Key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ランタン(III)七水和物は、水和ランタン塩です。有機合成の触媒ならびに穏やかなルイス酸として使用できます。安価で容易に入手できる、耐湿性の触媒です。
アプリケーション
塩化ランタン(III)七水和物は以下で触媒として使用できます:
  • マイクロ波を利用した無溶媒条件下でのアニリンとシュウ酸からの一連の1H-インドール-2,3-ジオンの調製。
  • 無溶媒条件下で置換アルケンを調製するためのクネーフェナーゲル縮合。
  • 1,3-ジカルボニル化合物とアニリンおよび芳香族アルデヒドの縮合による高度に官能化されたピペリジン誘導体の合成。
生物化学的/生理学的作用
カルシウムチャンネル遮断薬
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
262072-500G:
262072-100G:
262072-BULK:
262072-25G:
262072-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modified lanthanum catalysts for oxidative chlorination of methane.
Peringer E, et al.
Topics in Catalysis, 52(9), 1220-1231 (2009)
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using lanthanum chloride as a catalyst.
Lu J, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9075-9078 (2000)
Syntheses, characterization, and biocidal aspects of O, O'-ditolyl/dibenzyldithiophosphates of lanthanum (III) and their adducts with nitrogen and phosphorus donor bases.
Syed A and Pandey SK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(8), 1129-1140 (2013)
Supramolecular assemblies with water-soluble p-sulfonatothiacalix [6] arene lanthanide complexes: one-dimensional 'ladder-type'coordination polymers and one-dimensional hydrogen-bonded polymers.
Yamada M and Hamada F.
CrystEngComm, 15(28), 5703-5712 (2013)
Anna Citta et al.
Journal of inorganic biochemistry, 117, 18-24 (2012-10-20)
Lanthanum chloride (LaCl(3)) is a good inhibitor of both the cytosolic and mitochondrial thioredoxin reductase with IC(50) values of 1.75 and 7.46 μM, respectively. On the contrary, the related enzyme glutathione reductase is not inhibited by lanthanum ions even at