Merck
533955
Sigma-Aldrich
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.3-0.6 mmol/g loading
粒径
50-100 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533955-VAR:
533955-1G:
533955-25G:
533955-BULK:
533955-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)