Merck
532398
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 1.6-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
1.6-3.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532398-25G:
532398-VAR:
532398-BULK:
532398-1G:
532398-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)