Merck
531847
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
426.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
品質水準
mp
160-165 °C (lit.)
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • キラルなZiegler-Natta触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531847-BULK:
531847-100MG:4548173352985
531847-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)