Merck
529559
Sigma-Aldrich
酢酸セリウム(III) 水和物
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
317.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
529559-VAR:
529559-BULK:
529559-50G:
529559-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.