Merck
524999
Sigma-Aldrich
Styrene-α, β, β-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD=CD2
CAS番号:
分子量:
107.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
liquid
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-FUDHJZNOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524999-BULK:
524999-1G:
524999OOS-BULK:
524999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)