Merck
524964
Sigma-Aldrich
N-Methylfurfurylamine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO
CAS番号:
分子量:
111.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
148-152 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
InChI Key
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-Methylfurfurylamine is a secondary amine. It can be prepared by reacting furfural and aqueous trimethylamine.
アプリケーション
N-Methylfurfurylamine may be used in the synthesis of cis -α-[2-[(2-furanylmet hyl)methylamino]cyclohexyl]-benzenemethanol.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.1 °F - closed cup
引火点(℃)
40.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
524964-1G:
524964-BULK:
524964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)