Merck
522686
Sigma-Aldrich
アミントリクロロ白金(II)酸カリウム
99.9% trace metals basis
別名:
トリクロロアンミン白金(II)酸カリウム, マグナスレッドアニオン塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KPt(NH3)Cl3
CAS番号:
分子量:
357.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChI Key
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
522686-VAR:
522686-1G:
522686-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)