Merck
522015
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
99.8 atom % D
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00%
包装
pk of 10 × 0.6 mL
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(重水素化クロロホルム、CDCl3)はNMRに基づく研究や分析に有用な重水素化NMR用溶媒です。トリクロロアセトフェノンと重水酸化ナトリウムの反応によって合成できます。 その多光子分解(MPD)におけるパルス数の影響が研究されています。 異なる溶媒におけるCDCl3のC-Dストレッチおよび屈曲動作の赤外スペクトルが研究されています。 水と活性炭の相互作用におけるクロロホルム-dの影響が分析されています。 圧力および温度における重水素化クロロホルムの分子再配向の依存性が、ラマンスペクトルによって研究されています。
アプリケーション
クロロホルム-dは、ジクロロフルオロメタン-dの合成に使用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522015-BULK:
522015-0.6ML:
522015-1PAK:4548173165318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys., 19(4), 404-406 (1951)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)