Merck
51974
Sigma-Aldrich
Nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride
≥98.0% ((GC))
別名:
Perfluoro-1-butanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4ClF9O2S
CAS番号:
分子量:
318.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% ((GC))
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4ClF9O2S/c5-17(15,16)4(13,14)2(8,9)1(6,7)3(10,11)12
InChI Key
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Reagent for fluoro-tagging of nucleophiles
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
51974-BULK-F:
51974-5G-F:
51974-1G-F:
51974-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C.W. Lindsley et al.
Tetrahedron Letters, 43, 4225-4225 (2002)
Moritz Baar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(2), 526-530 (2014-11-22)
Heterogeneous catalysis for trifluoromethylations and perfluoroalkylations has been performed. Through the usage of cheap, metal-free and recyclable mesoporous graphitic carbon nitride (mpg-CN) it was possible to fluoroalkylate various arenes by the reductive activation of sulfonyl chlorides with visible light. Thus