Merck
519146
Sigma-Aldrich
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnMoO4
CAS番号:
分子量:
225.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChI Key
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519146-10G:4548173165080
519146-BULK:
519146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)