詳細
塩化イリジウム(IV)水和物は、Irベースの触媒およびナノ粒子を合成するための前駆体として使用される黒色の結晶性固体です。
アプリケーション
塩化イリジウム(IV)水和物は以下の用途に使用できます:
- バナジウムレドックスフロー電池用のIr装飾グラフェン電極の製作。
- 酸化イリジウムナノ粒子を合成するための前駆体として。これらのナノ粒子は、一連の窒素複素環の水素化のための安定した触媒として機能できます。
- 酸素発生反応用のIr単一原子触媒(Ir1–Ni(OH)2)の調製。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516996-1G:
516996-VAR:
516996-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food chemistry, 277, 398-406 (2018-12-07)
Pistachio hull is a substantial source of natural polyphenols, but a substantial volume is being wasted annually. Aqueous pistachio green hull extract (PGHE) was subjected to two-stage membrane process in order to separate a polyphenol rich fraction. The membrane conditions
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.