Merck
516244
Sigma-Aldrich
ヨウ化カルシウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
別名:
Calcium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaI2
CAS番号:
分子量:
293.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.95% trace metals basis
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Calcium iodide can be used:
  • As a passivator of CH3NH3PbI3(MAPbI3) perovskite films to achieve high efficiency and long-term stability.
  • As a dopant to prepare 3D γ-CsPbI3 perovskite solar cells, to improve their stability and power conversion efficiency.
  • As a precursor to synthesize a series of heteroleptic calcium formamidinate derivatives.
  • As a catalyst for photooxidative oxylactonization of oxocarboxylic acids.
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516244-100G-PW:
516244-100G:
516244-25G:4548173994543
516244-BULK:
516244-VAR:
516244-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
516244-100G
516244-25G4061832534497