Merck
513954
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
別名:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD=CDCO2H
CAS番号:
分子量:
155.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
513954-500MG:
513954-VAR:
513954-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noelia Cambeiro-Pérez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2701-2701 (2018-12-14)
There are strong evidences that probiotics influence the immune status of the host, in a strain-specific manner, acting in the gastrointestinal tract. On the hypothesis that certain extracellular proteins and peptides from gut bacteria may mediate part of this immunomodulation