Merck
510068
Sigma-Aldrich
Raney®-ニッケル
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
別名:
ニッケル スポンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlNi
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
slurry
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
メーカー/製品名
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
濃度
in H2O
SMILES記法
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI Key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機化合物の水素化に用いる選択的還元剤として有用です
法的情報
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510068-500G:
510068-VAR:
510068-BULK:
510068-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsukinoki, T.; Kanda, T.
Tetrahedron Letters, 41, 5865-5865 (2000)
Nitrile reduction in the presence of Boc-protected amino groups by catalytic hydrogenation over palladium-activated Raney-nickel.
B Klenke et al.
The Journal of organic chemistry, 66(7), 2480-2483 (2001-04-03)
Toth, M.; Somsak, L.,
Tetrahedron Letters, 42, 2723-2723 (2001)
Barrero, A. F.; Alvarez-Manzaneda, E. J. et al.
Synthesis, 197-197 (2000)
S M Marchan et al.
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 21(1), 24-28 (2013-05-21)
Posterior resin bonded cast metal restorations (adhesive onlays) were used in a variety of clinical scenarios including: management of tooth wear and cracked tooth, as retainers for fixed bridge work, for correction of the occlusal plane and in providing cuspal