Merck
50690
Sigma-Aldrich
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate
technical, ~90% (T)
別名:
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHCCHO · 2NaHSO3
CAS番号:
分子量:
266.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3898061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~90% (T)
形状
solid
不純物
~10% water
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
詳細
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate is a gyloxal derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50690-BULK:
50690-VAR:
50690-250G:
50690-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1