Merck
497967
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
別名:
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)3ZnBr
CAS番号:
分子量:
213.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.981 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F - (THF)
引火点(℃)
-21.2 °C - (THF)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497967-50ML:4548173163093
497967-VAR:
497967-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)