Merck
497738
Sigma-Aldrich
sec-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)ZnBr
CAS番号:
分子量:
202.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.968 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CEPYOHCIVRAVIM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
sec-Butylzinc bromide solution can be used to prepare 6-sec-butyl-2-chloro-3-(1-hydroxy-4-methoxymethoxyphenylmethyl)pyrazine, a key intermediate for the synthesis of septorin.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497738-50ML:4548173162935
497738-BULK:
497738-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new route to Septorin via controlled metalations of pyrazines. Diazines XXX
Fruit C, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9429-9435 (2001)