Merck
495859
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 cyanide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Benzene-d5-acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CN
CAS番号:
分子量:
122.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
SUSQOBVLVYHIEX-RALIUCGRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
495859-VAR:
495859-1G:4548173162683
495859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)