Merck
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
別名:
p-Tosyl amide-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO215NH2
CAS番号:
分子量:
172.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
138-139 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
InChI Key
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
395.6 °F - closed cup
引火点(℃)
202.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
493376-1G-PW:
493376-BULK:
493376-VAR:
493376-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)