Merck
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
別名:
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH215N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
90.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI Key
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493066-BULK:
493066-VAR:
493066-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)