Merck
491349
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethylene-13C2 bromohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
126.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.791 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
LDLCZOVUSADOIV-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
491349-BULK:
491349-VAR:
491349-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)