Merck
491225
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-d11
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D11ClN2
CAS番号:
分子量:
157.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+11
SMILES記法
[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](c([2H])n1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D,6D;
InChI Key
BMQZYMYBQZGEEY-WQTMNAJCSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
491225-100MG:
491225-BULK:
491225-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)