同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI Key
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490539-500MG:4548173162003
490539-BULK:
490539-1G:
490539-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック