Merck
490466
Sigma-Aldrich
Oxalic acid-13C2 dihydrate
99 atom % 13C
別名:
Ethanedioic-13C2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C13CO2H · 2H2O
CAS番号:
分子量:
128.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
101-102 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490466-500MG-PW:
490466-500MG:4548173161969
490466-VAR:
490466-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
シュウ酸 puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
75688
シュウ酸