Merck
490245
Sigma-Aldrich
Methane-d4
99 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD4
CAS番号:
分子量:
20.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
0.55 (vs air)
品質水準
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
おすすめ製品
コントロールバルブZ146943(真鍮、ホース流出口1/4")またはZ187224(SS、加圧調整出口1/4")
コントロールバルブ
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490245-1L-PW:
490245-1L-EU:
490245-BULK:
490245-VAR:
490245-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)