Merck
489255
Sigma-Aldrich
Ethane-d6
99 atom % D, gas
別名:
Hexadeuteroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD3
CAS番号:
分子量:
36.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/170バルブ付きレクチャ-ボトル
その他情報
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489255-VAR:
489255-BULK:
489255-1L:
489255-1L-PW:
489255-1L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)