同位体純度
95 atom % D
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +161°, c = 1 in dioxane
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI Key
DNXHEGUUPJUMQT-QSPUTOQOSA-N
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489204-100MG:
489204-100MG-PW:
489204-BULK:
489204-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック