Merck
489026
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 dihydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H·2HCl
CAS番号:
分子量:
227.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
mp
190 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChI Key
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489026-500MG-PW:
489026-500MG:
489026-BULK:
489026-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)