Merck
489018
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C[13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489018-1G:
489018-BULK:
489018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)